Merck
186996
Sigma-Aldrich
5-Ethyl-2-furaldehyde
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H8O2
CAS番号:
分子量:
124.14
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.522 (lit.)
bp
79-81 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
aldehyde
SMILES記法
[H]C(=O)c1ccc(CC)o1
InChI
1S/C7H8O2/c1-2-6-3-4-7(5-8)9-6/h3-5H,2H2,1H3
InChI Key
XADGZBXFWQHBDB-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
5-Ethyl-2-furaldehyde was used in the synthesis of N-(tert-butoxycarbonyl)-3-(benzoxazol-5-yl)alanine methyl ester derivatives.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
150.8 °F - closed cup
引火点(℃)
66 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
186996-1G:
186996-BULK:
186996-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
New fluorescent probes based on 3-(2-benzoxazol-5-yl) alanine skeleton-Synthesis and photophysical properties.
Guzow K, et al.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 187(1), 87-96 (2007)