Merck
185949
Sigma-Aldrich
2-Chloro-2-methylpropane-d9
99 atom % D
別名:
tert-Butyl-d9 chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CD3)3CCl
CAS番号:
分子量:
101.62
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
蒸気圧
5.11 psi ( 20 °C)
同位体純度
99 atom % D
アッセイ
99% (CP)
屈折率
n20/D 1.3819 (lit.)
bp
51-52 °C (lit.)
mp
-25 °C (lit.)
密度
0.933 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+9
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C(Cl)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H9Cl/c1-4(2,3)5/h1-3H3/i1D3,2D3,3D3
InChI Key
NBRKLOOSMBRFMH-GQALSZNTSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-9.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-23.00 °C - closed cup
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Valerie L Colley et al.
Drug testing and analysis, 7(3), 241-246 (2014-10-11)
South American 'crack' cocaine, produced directly from coca leaf, can be distinguished from US domestically produced crack on the basis of occluded solvent profiles. In addition, analysis of domestically produced crack indicates the solvents that were used for cocaine hydrochloride