Merck
185140
Sigma-Aldrich
3,3′-ジクロロピバル酸
≥97%
別名:
2,2-ビス(クロロメチル)プロピオン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C(CH2Cl)2CO2H
CAS番号:
分子量:
171.02
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97%
形状
solid
mp
64-66 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
chloro
SMILES記法
CC(CCl)(CCl)C(O)=O
InChI
1S/C5H8Cl2O2/c1-5(2-6,3-7)4(8)9/h2-3H2,1H3,(H,8,9)
InChI Key
DDSPBKFTRPWDLI-UHFFFAOYSA-N
詳細
3,3′-Dichloropivalic acid reacts with ethane-1,2-diamine to yield isomeric tetra-amine derivatives, tetra amino carboxylic acid and carboxamidotriamino alcohol.
アプリケーション
3,3′-Dichloropivalic acid was used in the synthesis of 3,3′-dichloropivaloyl chloride.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
185140-25G:
185140-BULK:
185140-100G:
185140-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Paul V Bernhardt et al.
Inorganic chemistry, 43(5), 1681-1688 (2004-03-03)
Reaction between ethane-1,2-diamine and 3,3'-dichloropivalic acid results in different, isomeric tetra-amine derivatives, one a tetraamino carboxylic acid and the other a carboxamidotriamino alcohol, depending upon reaction conditions. Intended conversion of the Cu(II) complex of the former to a cyclam-like macrocycle
A novel rearrangement reaction conversion of 3-(chloromethyl) azetidin-2-ones to azetidine-3-carboxylic acid esters.
Bartholomew D and Stocks MJ.
Tetrahedron Letters, 32(36), 4795-4798 (1991)