Merck
183474
Sigma-Aldrich
2-ニトロフェネチルアルコール
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2NC6H4CH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
167.16
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.5637 (lit.)
bp
267 °C (lit.)
mp
2 °C (lit.)
密度
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OCCc1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO3/c10-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9(11)12/h1-4,10H,5-6H2
InChI Key
SLRIOXRBAPBGEI-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
2-Nitrophenethyl alcohol was used in the synthesis of indoles.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
183474-BULK:
183474-50G:
183474-10G:
183474-5KG:
183474-1G:
183474-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ruthenium-catalyzed dehydrogenative N-heterocyclization. Indoles from 2-aminophenethyl alcohols and 2-nitrophenethyl alcohols.
Tsuji Y, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 55(2), 580-584 (1990)