Merck
182141
Sigma-Aldrich
ポリイソプレン, cis
97% cis-1,4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH2CH=C(CH3)CH2]n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
slab/chunk
屈折率
n20/D 1.5191
転移温度
Tg −67 °C
Tm 36 °C
密度
0.91 g/mL at 25 °C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
非逃散性(non-fugitive)の反応性可塑剤、潤滑剤用レオロジー改質剤、反応性バインダーをして使用されています。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
182141-VAR:
182141-BULK:
182141-100G-PW:
182141-250G:
182141-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)