アッセイ
95%
反応適合性
reagent type: reductant
mp
97-99 °C (lit.)
官能基
ether
SMILES記法
B.C1COCCN1
InChI
1S/C4H9NO.BH3/c1-3-6-4-2-5-1;/h5H,1-4H2;1H3
InChI Key
IFVAHVOGOBRFSP-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の用途に関与する反応剤です。
- 還元系を生成するエタノリシス
- Rhナノ粒子/カーボンナノチューブ触媒の合成に用いる還元剤となる
- ステロイドのケトンの立体選択的および位置選択的還元
- メタノール性開裂
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
Jan Code
180203-25G:
180203-BULK:
180203-5G:
180203-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Anna L Brown et al.
Nanoscale research letters, 13(1), 208-208 (2018-07-15)
High-density inorganic nanoparticles have shown promise in medical applications that utilize radiation including X-ray imaging and as radiation dose enhancers for radiotherapy. We have developed an aqueous synthetic method to produce small (~ 2 nm) iridium nanoparticles (IrNPs) by reduction of iridium(III)
Guangming Jiang et al.
ACS nano, 9(11), 11014-11022 (2015-10-06)
We report the synthesis of core/shell face-centered tetragonal (fct)-FePd/Pd nanoparticles (NPs) via reductive annealing of core/shell Pd/Fe3O4 NPs followed by temperature-controlled Fe etching in acetic acid. Among three different kinds of core/shell FePd/Pd NPs studied (FePd core at ∼8 nm