Merck
176745
Sigma-Aldrich
過塩素酸-d 溶液
68 wt. % in D2O, 99 atom % D
別名:
重水素化過塩素酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
DClO4 / D2O
CAS番号:
分子量:
101.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352301
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % D
品質水準
反応適合性
reagent type: oxidant
濃度
68 wt. % in D2O
テクニック
NMR: suitable
屈折率
n20/D 1.4165
密度
1.680 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
[2H]OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)/i/hD
InChI Key
VLTRZXGMWDSKGL-DYCDLGHISA-N
ピクトグラム
Flame over circleCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第6類:酸化性液体
過塩素酸
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
176745-BULK:
176745-1G:
176745-25G:
176745-5G:
176745-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
重水 99.9 atom % D
Sigma-Aldrich
151882
重水