蒸気密度
4.89 (vs air)
蒸気圧
22.76 psi ( 55 °C)
6.61 psi ( 20 °C)
同位体純度
≥99.5 atom % D
アッセイ
≥99% (CP)
フォーム
liquid
含みます
copper as stabilizer
屈折率
n20/D 1.5262 (lit.)
bp
42 °C (lit.)
mp
−66.5 °C (lit.)
密度
2.329 g/mL at 25 °C
アプリケーション
environmental
pharmaceutical
質量シフト
M+3
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])I
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3/i1D3
InChI Key
INQOMBQAUSQDDS-FIBGUPNXSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
176036-25G:4548173109473
176036-1G:4548173109466
176036-5G:4548173109497
176036-5G-PW:
176036-VAR:
176036-50G:4548173109480
176036-5G-BULK:
176036-50G-BULK:
176036-25G-BULK:
176036-1G-BULK:
176036-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
176036-5G | 4061838752666 |
176036-1G | 4061838203700 |
176036-1KG | 4065272649612 |
176036-25G | 4061838752642 |
176036-25KG | 4065272649636 |
176036-50G | 4061838752659 |