Merck
16638
Sigma-Aldrich
4-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctyl)benzyl alcohol
≥97.0%
別名:
4-(1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl)benzyl alcohol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H11F13O
CAS番号:
分子量:
454.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.0%
SMILES記法
OCc1ccc(CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C15H11F13O/c16-10(17,6-5-8-1-3-9(7-29)4-2-8)11(18,19)12(20,21)13(22,23)14(24,25)15(26,27)28/h1-4,29H,5-7H2
InChI Key
ZLZILVFJEAYPNQ-UHFFFAOYSA-N
法的情報
Product of Fluorous Technologies, Inc. Use of this compound may be protected by U.S. patents 6,156,896; 5,859,247; 5,777,121 and 6,673,539.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
16638-BULK-F:
16638-VAR-F:
16638-5G-F:
16638-1G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)