164747
ユウロピウムトリス[(3-ヘプタフルオロプロピルヒドロキシメチレン)-(+)-カンホラート]
98%
別名:
Eu(hfc)3, トリス[3-(ヘプタフルオロプロピルヒドロキシメチレン)-d-カンホラト]ユウロピウム(III), ユウロピウム(III)トリス[3-(ヘプタフルオロプロピルヒドロキシメチレン)-d-カンホラート]
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
98%
フォーム
powder
光学活性
[α]20/D +158.0°, c = 1 in chloroform
テクニック
NMR: suitable
mp
156-158 °C (lit.)
官能基
fluoro
ketone
SMILES記法
CC1(C)C2CC[C@@]1(C)C(=O)\C2=C(\O[Eu](O\C(=C3\C4CC[C@@](C)(C3=O)C4(C)C)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)O\C(=C5/C6CC[C@@](C)(C5=O)C6(C)C)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/3C14H15F7O2.Eu/c3*1-10(2)6-4-5-11(10,3)8(22)7(6)9(23)12(15,16)13(17,18)14(19,20)21;/h3*6,23H,4-5H2,1-3H3;/q;;;+3/p-3/b3*9-7+;/t3*6-,11+;/m111./s1
InChI Key
VGLKHVQPWGFXEG-PSMAIOHISA-K
アプリケーション
- トリスポリック酸A、Bの前駆体と関連製品のエナンチオマー純度。
- ラセミ6,7-ジクロロ-5-メトキシ-2-メチル-2-フェニル-1インダノンの光学純度。
- 4-メチルスルフィニルブチルグルコシノレートのエピマー純度。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
164747-1G:
164747-100MG:
164747-VAR:
164747-5G:
164747-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)