Merck
163821
Sigma-Aldrich
3-メトキシ-2-ニトロベンズアルデヒド
≥97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OC6H3(NO2)CHO
CAS番号:
分子量:
181.15
Beilstein:
1959385
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97%
フォーム
solid
mp
97-101 °C (lit.)
官能基
aldehyde
nitro
SMILES記法
[H]C(=O)c1cccc(OC)c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-13-7-4-2-3-6(5-10)8(7)9(11)12/h2-5H,1H3
InChI Key
GDTUACILWWLIJF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3-Methoxy-2-nitrobenzaldehyde undergoes 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane-catalyzed reaction with methyl vinyl ketone (MVK) to afford normal Baylis-Hillman adduct, the MVK dimer and a pair of diastereomeric bis-(MVK)Baylis-Hillman adducts.
アプリケーション
3-Methoxy-2-nitrobenzaldehyde was used in the synthesis of 8-hydroxyquinazoline, methy-3-methoxyanthranilate and 3-methoxy-2-nitrobenzylidenebisformamide.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
163821-VAR:
163821-1G:
163821-BULK:
163821-5G:
163821-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
972. Analogues of 8-hydroxyquinoline having additional cyclic nitrogen atoms. Part I. Preparative.
Albert A and Hampton A.
Journal of the Chemical Society, 4985-4993 (1952)
Elucidation of the complex Baylis-Hillman reaction of 3-methoxy-2-nitrobenzaldehyde with methyl vinyl ketone.
Idahosa KC, et al.
South African Journal of Chemistry, 64, 144-150 (2011)