Merck
15501
Sigma-Aldrich
4-(メチルアミノ)フェノール ヘミ硫酸塩
≥98% (HPLC)
別名:
Metol(メトール)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C7H9NO · 1/2H2SO4
CAS番号:
分子量:
172.19
Beilstein:
3919382
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98% (HPLC)
自己発火温度
989 °F
mp
260 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
OS(O)(=O)=O.CNc1ccc(O)cc1.CNc2ccc(O)cc2
InChI
1S/2C7H9NO.H2O4S/c2*1-8-6-2-4-7(9)5-3-6;1-5(2,3)4/h2*2-5,8-9H,1H3;(H2,1,2,3,4)
InChI Key
ZVNPWFOVUDMGRP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
494.6 °F - closed cup
引火点(℃)
257 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
15501-1KG-R:
15501-6X500G-R:
15501-VAR-R:
15501-20KG-R:
15501-100G-R:
15501-500G-R:
15501-25KG-R:
15501-6X100G-R:
15501-BULK-R:
15501-6X1KG-R:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ayman A Gouda et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 130, 480-487 (2014-05-13)
Simple, rapid and accurate high performance liquid chromatographic (HPLC) and spectrophotometric methods are described for determination of antihistaminic acrivastine in capsules. The first method (method A) is based on accurate, sensitive and stability indicating chromatographic separation method. Chromolith® Performance RP-18e