Merck
15485
Sigma-Aldrich
N-Boc-p-フェニレンジアミン
≥97.0% (NT)
別名:
4-(tert-ブトキシカルボニルアミノ)アニリン, tert-ブチル-4-アミノフェニルカルバマート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3COCONHC6H4NH2
CAS番号:
分子量:
208.26
Beilstein:
2969618
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.0% (NT)
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
官能基
Boc
amine
SMILES記法
NC1=CC=C(NC(OC(C)(C)C)=O)C=C1
InChI
1S/C11H16N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-6-4-8(12)5-7-9/h4-7H,12H2,1-3H3,(H,13,14)
InChI Key
WIVYTYZCVWHWSH-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
N-Boc-p-phenylenediamine can be used as:
  • A reactant to prepare perylene monoimide-based dyes for dye-sensitized solar cell applications.
  • A starting material to synthesize covalent organic frameworks, which are used as proton exchange membranes for hydrogen fuel cell applications.
  • A reactant in the synthesis of bestatin derived hydroxamic acids as potent pan-HDAC inhibitors.
その他情報
モノ-N-アシル化ジアミン、異なるパラ置換アニリン(4-アジドアニリンなど)の前駆体。ウアバインの光反応性誘導体の合成
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
15485-INTR:
15485-VAR:
15485-25G:
15485-BULK:
15485-1G:
15485-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Development of a Bestatin-SAHA Hybrid with Dual Inhibitory Activity against APN and HDAC
Cao J, et al.
Molecules (Basel), 25(21), 4991-4991 (2020)
Combined Intrinsic and Extrinsic Proton Conduction in Robust Covalent Organic Frameworks for Hydrogen Fuel Cell Applications
Yang Y, et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 59(9), 3678-3684 (2020)
M.P. Goeldner et al.
Trends in Biochemical Sciences, 7, 310-310 (1982)
Synthesis, photophysical and photovoltaic investigations of acceptor-functionalized perylene monoimide dyes for nickel oxide p-type dye-sensitized solar cells
Le Pleux L, et al.
Energy & Environmental Science, 4(6), 2075-2084 (2011)
E. Escher et al.
Helvetica Chimica Acta, 62, 1217-1217 (1979)