Merck
152056
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethyl-4-methoxybenzaldehyde
98%
別名:
2,5-Dimethyl-p-anisaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OC6H2(CH3)2CHO
CAS番号:
分子量:
164.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
98%
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
bp
147-149 °C/12 mmHg (lit.)
mp
31-35 °C (lit.)
官能基
aldehyde
SMILES記法
COc1cc(C)c(C=O)cc1C
InChI
1S/C10H12O2/c1-7-5-10(12-3)8(2)4-9(7)6-11/h4-6H,1-3H3
InChI Key
KYHULTSMPDXSLR-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2,5-Dimethyl-4-methoxybenzaldehyde may be used in chemical synthesis studies.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
152056-50G:
152056-10G:
152056-BULK:
152056-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)