Merck
15125
Sigma-Aldrich
ビス(4-ニトロフェニル) ホスファート 水和物
≥97.0% (dried material, T)
別名:
4-ニトロフェニル ホスファート, 一塩基性
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(O2NC6H4O)2P(O)OH
CAS番号:
分子量:
340.18 (anhydrous basis)
Beilstein:
2064857
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97.0% (dried material, T)
フォーム
powder
官能基
nitro
phosphate
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.OP(=O)(Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O)Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H9N2O8P.H2O/c15-13(16)9-1-5-11(6-2-9)21-23(19,20)22-12-7-3-10(4-8-12)14(17)18;/h1-8H,(H,19,20);1H2
InChI Key
AJCYEUQRBLMJDI-UHFFFAOYSA-N
詳細
The hydrolysis of Bis(4-nitrophenyl) phosphate hydrate was studied.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
15125-BULK:
15125-5G:
15125-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hydrolysis of bis (4-nitrophenyl) phosphate catalyzed by metallomicelle made up of the crowned Schiff base complex as synthetic hydrolase.
Jia-qing X, et al.
Journal of Dispersion Science and Technology, 26(6), 693-699 (2005)