反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reaction type: solution phase peptide synthesis
reagent type: ligand
標識化の程度
~3.2 mmol/g loading
マトリックス
crosslinked with 2% DVB
粒径
100-200 mesh
官能基
phosphine
SMILES記法
c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15P/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
InChI Key
RIOQSEWOXXDEQQ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
14664-BULK-F:
14664-VAR-F:
14664-INTR-F:
14664-5G-F:
14664-25G-F:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)