About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H6N2O2
CAS番号:
分子量:
162.15
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
>300 °C (lit.)
SMILES記法
Oc1nc2ccccc2nc1O
InChI
1S/C8H6N2O2/c11-7-8(12)10-6-4-2-1-3-5(6)9-7/h1-4H,(H,9,11)(H,10,12)
InChI Key
ABJFBJGGLJVMAQ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
rat ... Gria1(50592) , Grik1(29559) , Grin2a(24409)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
2,3-Dihydroxyquinoxaline(dhq) undergoes electrophilic substitution reaction with sulphuric acid solution and potassium nitrate to form 2,3-dihydroxy-6-nitroquinoxaline. It reacts with Ru3(CO)12 in DMSO to give the Ru(CO)2(dhq)(DMSO) complex.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
144789-VAR:
144789-1KG:
144789-BULK:
144789-25G:
144789-100G:
223. Quinoxalines and related compounds. Part VI. Substitution of 2, 3-dihydroxyquinoxaline and its 1, 4-dimethyl derivative.
Cheeseman GWH.
Journal of the Chemical Society, 27(1), 1170-1176 (1962)
The measurement of urinary oxalic acid by derivatization coupled with liquid chromatography.
J F Murray et al.
Analytical biochemistry, 121(2), 301-309 (1982-04-01)
Ruthenium, osmium and rhodium-2, 3-bis (2'-pyridyl) quinoxaline complexes.
Abdel-Shafi AA, et al.
Transition Met. Chem. (London), 27(1), 69-74 (2002)