Merck
143200
Sigma-Aldrich
エチル 1-ベンジル-3-オキソ-4-ピペリジンカルボキシラート 塩酸塩
technical grade
別名:
1-ベンジル-4-エトキシカルボニル-3-ピペリドン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H19NO3 · HCl
CAS番号:
分子量:
297.78
Beilstein:
3749159
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
mp
162 °C (dec.) (lit.)
溶解性
NH4OH: soluble 25 mg/mL, clear, yellow (Methanol)
官能基
ester
ketone
phenyl
SMILES記法
Cl[H].CCOC(=O)C1CCN(CC1=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C15H19NO3.ClH/c1-2-19-15(18)13-8-9-16(11-14(13)17)10-12-6-4-3-5-7-12;/h3-7,13H,2,8-11H2,1H3;1H
InChI Key
UQOMEAWPKSISII-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
受容体のアゴニストやアンタゴニストの合成に有用なビルディングブロックです。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
143200-5G:
143200-VAR:
143200-25G:
143200-1G:
143200-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Shuji Sonda et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 13(9), 3295-3308 (2005-04-06)
It is thought that selective 5-HT(4) receptor agonists-such as 4-amino-5-chloro-2-methoxy-N-[1-(6-oxo-6-phenylhexyl)piperidin-4ylmethyl]benzamide (2)-have the ability to enhance both upper and lower gastrointestinal motility without any significant adverse effects. Modification of 2 was performed. Variation of the piperidin-4ylmethyl moiety of 2 led to
Jennifer M Frost et al.
Journal of medicinal chemistry, 49(26), 7843-7853 (2006-12-22)
A series of potent neuronal nicotinic acetylcholine receptor (nAChR) ligands based on a 3,8-diazabicyclo[4.2.0]octane core have been synthesized and evaluated for affinity and agonist efficacy at the human high affinity nicotine recognition site (halpha4beta2) and in a rat model of
Organic Process Research & Development, 9, 80-80 (2005)
P C Unangst et al.
Journal of medicinal chemistry, 40(17), 2688-2693 (1997-08-15)
The discovery of a series of chromeno[3,4-c]pyridin-5-ones with selective affinity for the dopamine D4 receptor is described. Target compounds were tested for binding to cloned human dopamine D2, D3, and D4 receptor subtypes expressed in Chinese hamster ovary (CHO) K-1