Merck
477044
Sigma-Aldrich
4-Nitrobenzophenone oxime, polymer-bound
200-400 mesh, extent of labeling: 1.0-1.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
別名:
Kaiser oxime resin, Oxime resin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
クロスリンク
1 % cross-linked with divinylbenzene
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
標識化の程度
1.0-1.5 mmol/g loading
粒径
200-400 mesh
官能基
oxime
保管温度
−20°C
SMILES記法
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.O\N=C(\c3ccccc3)c4ccc(cc4)[N+]([O-])=O
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
477044-5G:
477044-BULK:
477044-1G:
477044-25G:
477044-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)