アッセイ
98%
光学活性
[α]20/D −56.8°, c = 2 in H2O
mp
183-185 °C (dec.) (lit.)
官能基
hydroxyl
ketone
phenyl
SMILES記法
Cl[H].CN1[C@@H](CCC[C@@H]1CC(=O)c2ccccc2)C[C@H](O)c3ccccc3
InChI
1S/C22H27NO2.ClH/c1-23-19(15-21(24)17-9-4-2-5-10-17)13-8-14-20(23)16-22(25)18-11-6-3-7-12-18;/h2-7,9-12,19-21,24H,8,13-16H2,1H3;1H/t19-,20+,21-;/m0./s1
InChI Key
MKMYPTLXLWOUSO-NFQNBQCWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
141879-BULK:
141879-VAR:
141879-1G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)