アッセイ
98%
mp
78-81 °C (lit.)
官能基
nitro
SMILES記法
Cc1ccc(O)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO3/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)8(10)11/h2-4,9H,1H3
InChI Key
BQEXDUKMTVYBRK-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の反応物質です:
- タンパク質のマイクロおよびナノパターン形成
- 生物学的および薬理学的な活性分子の調製
- 酸性以外の光延条件下での選択的テトラヒドロピラニル化
4-Methyl-3-nitrophenol was used as standard during the determination of nitrophenols. It was used as starting reagent during the synthesis of 1-methyl-2-nitro-4-(tetrahydropyranyloxy)benzene.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
139815-BULK:
139815-25G:
139815-VAR:
139815-5G:
Determination of nitrophenols in rain and snow.
Alber M, et al.
Fresenius' Zeitschrift fur Analytische Chemie, 334(6), 540-545 (1989)
Synthesis of arcyriarubin B and related bisindolylmaleimides.
Brenner M, et al.
Tetrahedron, 44(10), 2887-2892 (1988)