Merck
139300
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-nitrocinnamate, predominantly trans
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2NC6H4CH=CHCO2C2H5
CAS番号:
分子量:
221.21
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
powder
mp
138-140 °C (lit.)
官能基
ester
nitro
SMILES記法
CCOC(=O)\C=C\c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H11NO4/c1-2-16-11(13)8-5-9-3-6-10(7-4-9)12(14)15/h3-8H,2H2,1H3/b8-5+
InChI Key
PFBQVGXIMLXCQB-VMPITWQZSA-N
アプリケーション
Ethyl 4-nitrocinnamate was used to study the kinetics of reduction of ethyl t-cinnamate and its substituted derivatives by samarium diiodide in the presence of hexamethylphosphoramide and t-butanol.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
139300-VAR:
139300-5G:
139300-BULK:
139300-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Reduction of Ethyl t-cinnamates by Samarium Diiodide
Lin T-Y, et al.
J. Chin. Chem. Soc., 48(5) (2001)