Merck
13910
Sigma-Aldrich
O-ベンジル-D-セリン
≥99.0%
別名:
(R)-2-アミノ-3-ベンジルオキシプロピオン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H13NO3
CAS番号:
分子量:
195.22
Beilstein:
2649409
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99.0%
光学活性
[α]20/D −22±2°, c = 2% in acetic acid: water (4:1) (+ 1 Eq HCl)
光学純度
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (HPLC)
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
N[C@H](COCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H13NO3/c11-9(10(12)13)7-14-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,11H2,(H,12,13)/t9-/m1/s1
InChI Key
IDGQXGPQOGUGIX-SECBINFHSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
13910-BULK-F:
13910-5G-F:
13910-1G-F:
13910-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)