Merck
S5633
Sigma-Aldrich
L-セリンベンジルエステル 塩酸塩
≥99% (TLC)
別名:
L-Serine phenylmethyl ester hydrochloride (1:1)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H13NO3 · HCl
CAS番号:
分子量:
231.68
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
product name
L-セリンベンジルエステル 塩酸塩,
アッセイ
≥99% (TLC)
品質水準
形状
powder
white
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.N[C@@H](CO)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C10H13NO3.ClH/c11-9(6-12)10(13)14-7-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5,9,12H,6-7,11H2;1H/t9-;/m0./s1
InChI Key
MGZWCDQAKCHOBX-FVGYRXGTSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S5633-VAR:
S5633-5G:
S5633-BULK:
S5633-1G:
S5633-25G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Masamitsu Maekawa et al.
International journal of molecular sciences, 20(20) (2019-10-30)
Niemann-Pick disease type C (NPC) is an autosomal recessive disorder caused by the mutation of cholesterol-transporting proteins. In addition, early treatment is important for good prognosis of this disease because of the progressive neurodegeneration. However, the diagnosis of this disease