Merck
137499
Sigma-Aldrich
3,4-ジメチルアニソール
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C6H3OCH3
CAS番号:
分子量:
136.19
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.517 (lit.)
bp
200-201 °C (lit.)
密度
0.974 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc(C)c(C)c1
InChI
1S/C9H12O/c1-7-4-5-9(10-3)6-8(7)2/h4-6H,1-3H3
InChI Key
LVUBSVWMOWKPDJ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
3,4-Dimethylanisole was used as starting reagent in the synthesis of 3- and 4-methoxy-N-hydroxyphthalimide.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
168.8 °F - closed cup
引火点(℃)
76 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
137499-VAR:
137499-BULK:
137499-250G:
137499-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
N-Hydroxyphthalimide/Cobalt (II) Catalyzed Low Temperature Benzylic Oxidation Using Molecular Oxygen.
Wentzel BB, et al.
Tetrahedron, 56(39), 7797-7803 (2000)
Kamila K Mentel et al.
Nature communications, 9(1), 2903-2903 (2018-07-27)
Electron transfer reactions are arguably the simplest chemical reactions but they have not yet ceased to intrigue chemists. Charge-separation and charge-recombination reactions are at the core of life-sustaining processes, molecular electronics and solar cells. Intramolecular electron donor-acceptor systems capture the