Merck
13730
Sigma-Aldrich
(2R,3S)-(+)-3-(ベンジルオキシメチル)オキシラン-2-メタノール4-ニトロ安息香酸エステル
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
別名:
4-ニトロ安息香酸(2R,3S)-(+)-4-ベンジルオキシ-2,3-エポキシ-1-ブチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H17NO6
CAS番号:
分子量:
343.33
Beilstein:
5383515
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
形状
solid
光学活性
[α]20/D +34±1°, c = 0.5% in chloroform
mp
78-80 °C
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)C(=O)OC[C@H]2O[C@H]2COCc3ccccc3
InChI
1S/C18H17NO6/c20-18(14-6-8-15(9-7-14)19(21)22)24-12-17-16(25-17)11-23-10-13-4-2-1-3-5-13/h1-9,16-17H,10-12H2/t16-,17+/m0/s1
InChI Key
XBAOYRZETQXAAE-DLBZAZTESA-N
その他情報
汎用性の高いキラルなビルディングブロックである(2R,3S)-(+)-3-(ベンジルオキシメチル)オキシラン-2-メタノ-ルの安定な前駆体; C-1位の求核置換反応; ヨウ化第一銅を触媒とするGrignard試薬によるC-2位への付加反応
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
13730-VAR-F:
13730-5G-F:
13730-1G-F:
13730-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
W.R. Roush et al.
Tetrahedron Letters, 24, 1377-1377 (1983)
T. Katsuki et al.
The Journal of Organic Chemistry, 47, 1373-1373 (1982)
C.H. Behrens et al.
The Journal of Organic Chemistry, 50, 5687-5687 (1985)