Merck
134317
Sigma-Aldrich
trans-2-Phenylcyclopropyl isocyanate
90%, remainder predominantly cis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5C3H4NCO
CAS番号:
分子量:
159.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
90%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.546 (lit.)
bp
75-76 °C/0.5 mmHg (lit.)
密度
1.074 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
isocyanate
phenyl
SMILES記法
O=C=N[C@@H]1C[C@H]1c2ccccc2
InChI
1S/C10H9NO/c12-7-11-10-6-9(10)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-10H,6H2/t9-,10+/m0/s1
InChI Key
DYUXVJAFBUZREW-VHSXEESVSA-N
アプリケーション
trans-2-Phenylcyclopropyl isocyanate was used as isocyante monomer during general solid-phase synthesis for identification of peroxisome proliferator-activated receptor ligands.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
134317-BULK:
134317-VAR:
134317-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
K G Liu et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 11(22), 2959-2962 (2001-10-26)
We have developed a general solid-phase synthesis for identification of PPAR ligands. Synthesis of a 480-member library led to the identification of a potent PPAR gamma/delta dual agonist 23. Compound 23 showed good plasma exposure in rats and demonstrated antihyperglycemic