Merck
132527
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Amino-1-butanol
≥98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5CH(NH2)CH2OH
CAS番号:
分子量:
89.14
Beilstein:
1718930
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98%
形状
liquid
光学活性
[α]20/D +10°, neat
光学純度
ee: 96% (GLC)
屈折率
n20/D 1.4521 (lit.)
bp
172-174 °C (lit.)
密度
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
hydroxyl
SMILES記法
CC[C@H](N)CO
InChI
1S/C4H11NO/c1-2-4(5)3-6/h4,6H,2-3,5H2,1H3/t4-/m0/s1
InChI Key
JCBPETKZIGVZRE-BYPYZUCNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
(S)-(+)-2-Amino-1-butanol is a chiral amino alcohol that may be used in the synthesis of (S)-2-(6-benzylamino-9-isopropyl-9H-purin-2-ylamino) butan-1-ol, an (S)-enantiomer of roscovitine. It can also be used to synthesize homochiral 2-methylpyrroles. (S)-(+)-2-Amino-1-butanol is an intermediate for the synthesis of (S,S)-ethambutol, an antibacterial agent for treating tuberculosis.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
203.0 °F - closed cup
引火点(℃)
95 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
132527-VAR:
132527-5G:
132527-BULK:
132527-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis and configuration of the cyclin-dependent kinase inhibitor roscovitine and its enantiomer.
Wang S, et al
Tetrahedron Asymmetry, 12(20), 2891-2894 (2001)
Enantioselective synthesis of (S, S)-ethambutol using proline-catalyzed asymmetric a-aminooxylation and a-amination
Kotkar SP and Sudalai A
Tetrahedron Asymmetry, 17(11), 1738-1742 (2006)
Synthesis and photooxygenation of homochiral 2-methylpyrrole derivatives of chiral amino alcohols: simple, selective access to chiral bicyclic lactams
Aydogan F and Demir AS
Tetrahedron Asymmetry, 15(2), 259-265 (2004)