Merck
128848
Sigma-Aldrich
3,5-ジニトロサリチル酸
98%
別名:
3,5-ジニトロ-2-ヒドロキシ安息香酸, DNS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(O2N)2C6H2-2-(OH)CO2H
CAS番号:
分子量:
228.12
Beilstein:
2220661
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
powder
mp
168-172 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)c1cc(cc(c1O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4N2O7/c10-6-4(7(11)12)1-3(8(13)14)2-5(6)9(15)16/h1-2,10H,(H,11,12)
InChI Key
LWFUFLREGJMOIZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
3,5-ジニトロサリチル酸はアミノアルコールからのオキサゾリンの調製に使用されまたアンピシリンの分光光度計による定量に用いられます。また、還元糖のメンブレン漏出への銀ナノ粒子の効果の測定にも用いられます。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
ニトロ化合物
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
128848-VAR:
128848-500G:
128848-BULK:
128848-5G:
128848-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Analytical Chemistry, 26, 2397-2397 (1993)
Organometallics, 12, 3485-3485 (1993)
Ju Li et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(10), 6806-6813 (2013-11-20)
Silver nanoparticles (AgNPs) with different sizes (5, 15 and 55 nm) were synthesized via simple method, and characterized by powder X-ray diffraction (XRD), transmission electron microscopy (TEM), energy-dispersive X-ray microanalysis (EDX) and ultraviolet-visible absorption spectroscopy (UV-Vis). The antibacterial activities of
Mulazim Hussain Asim et al.
Journal of colloid and interface science, 531, 261-268 (2018-07-24)
The purpose of this study was to develop a novel mucoadhesive thiolated and S-protected gamma cyclodextrin (γ-CD) with an intact ring backbone to assure a prolonged residence time at specific target sites. Thiolated γ-CD was generated through bromine substitution of
Yellow stained skin from dinitro-salicylic acid.
S Fregert et al.
Contact dermatitis, 6(5), 362-362 (1980-08-01)