Merck
128325
Sigma-Aldrich
2-(N-Ethyl-N-m-toluidino)ethanol
98%
別名:
N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)-m-toluidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4N(C2H5)CH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
179.26
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.555 (lit.)
bp
114-115 °C/1 mmHg (lit.)
密度
1.019 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
hydroxyl
SMILES記法
CCN(CCO)c1cccc(C)c1
InChI
1S/C11H17NO/c1-3-12(7-8-13)11-6-4-5-10(2)9-11/h4-6,9,13H,3,7-8H2,1-2H3
InChI Key
KRNUKKZDGDAWBF-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2-(N-Ethyl-N-m-toluidino)ethanol may be used in chemical synthesis studies.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
298.4 °F - DIN 51758
引火点(℃)
148 °C - DIN 51758
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
128325-BULK:
128325-VAR:
128325-100G:
128325-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)