Merck
123250
Sigma-Aldrich
4-Antipyrinecarboxaldehyde
97%
別名:
2,3-Dimethyl-5-oxo-1-phenyl-3-pyrazoline-4-carboxaldehyde, Antipyraldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H12N2O2
CAS番号:
分子量:
216.24
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
162-165 °C (lit.)
官能基
aldehyde
SMILES記法
[H]C(=O)C1=C(C)N(C)N(c2ccccc2)C1=O
InChI
1S/C12H12N2O2/c1-9-11(8-15)12(16)14(13(9)2)10-6-4-3-5-7-10/h3-8H,1-2H3
InChI Key
QFYZFYDOEJZMDX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4-Antipyrinecarboxaldehyde undergoes condensation with 4′-aminobenzo-15-crown-5- to yield functionalized crown ether.
アプリケーション
4-Antipyrinecarboxaldehyde was used in the synthesis of a new crown ether-antipyrine schiffs base.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
123250-25G:
123250-5G:
123250-BULK:
123250-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Preparation and spectroscopic characterization of iron (II) and copper (II) complexes of a functionalized crown ether.
Hayvali Z.
Transition Metal Chemistry, 34(1), 97-101 (2009)
Ashraf S Hassan et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(11) (2020-06-06)
A series of Bis-pyrazole Schiff bases (6a-d and 7a-d) and mono-pyrazole Schiff bases (8a-d and 9a-d) were designed and synthesized through the reaction of 5-aminopyrazoles 1a-d with aldehydes 2-5 using mild reaction condition with a good yield percentage. The chemical