Merck
115878
Sigma-Aldrich
2,3-ジメトキシトルエン
99%
別名:
3-メチルベラトロール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H3(OCH3)2
CAS番号:
分子量:
152.19
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.514 (lit.)
bp
202-203 °C (lit.)
密度
1.025 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COc1cccc(C)c1OC
InChI
1S/C9H12O2/c1-7-5-4-6-8(10-2)9(7)11-3/h4-6H,1-3H3
InChI Key
WMXFNCKPYCAIQW-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
2,3-Dimethoxytoluene has been used to prepare 6,7-dimethoxy-4-hydroxyisochroman-3-one.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
186.8 °F - closed cup
引火点(℃)
86 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
115878-VAR:
115878-BULK:
115878-5G:
115878-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Darío A Bianchi et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 52(7), 1923-1927 (2004-04-01)
The synthesis of 6,7-dimethoxy-4-hydroxyisochroman-3-one 10 from 2,3-dimethoxytoluene (11) via glyoxylate 12 is reported. Compound 10 strongly inhibited vegetative growth of tobacco plants, whereas developmental patterns (protein levels, protein profile, pigments, and chlorophylls) were not affected. Morphological changes were observed in
Olga V Zalomaeva et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 46(16), 5202-5209 (2017-04-01)
The selective oxidation of methoxy/methyl-substituted arenes to the corresponding benzoquinones has been first realized using aqueous hydrogen peroxide as a green oxidant, acid tetrabutylammonium salts of the γ-Keggin divanadium-substituted phosphotungstate [γ-PW