Merck
113212
Sigma-Aldrich
1-フェニルデカン
98%
別名:
デシルベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5(CH2)9CH3
CAS番号:
分子量:
218.38
Beilstein:
1907745
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.482 (lit.)
bp
293 °C (lit.)
mp
−14 °C (lit.)
密度
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
phenyl
SMILES記法
CCCCCCCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C16H26/c1-2-3-4-5-6-7-8-10-13-16-14-11-9-12-15-16/h9,11-12,14-15H,2-8,10,13H2,1H3
InChI Key
UZILCZKGXMQEQR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Decylbenzene (1-Phenyldecane) forms a charge-transfer complex with fluoranil.
アプリケーション
1-Phenyldecane is used as an enhancer to reduce interference in ion-selective membrane electrodes for determining carbon dioxide.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
113212-100G:
113212-25G:
113212-VAR:
113212-BULK:
113212-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
W J Scott et al.
Clinical chemistry, 32(1 Pt 1), 137-141 (1986-01-01)
Previously described ion-selective membrane electrodes useful for determination of total carbon dioxide in biological fluids in automated analyzers show interference from several sources--e.g., fatty acids, keto acids, salicylate, heparin. Judicious selection of membrane components has produced a membrane with superior