Merck
11009
Sigma-Aldrich
アルミニウム
≥99.5% (NT), BioUltra
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Al
CAS番号:
分子量:
26.98
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141702
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
product name
アルミニウム, powder, ≥91% (complexometric)
アッセイ
≥91% (complexometric)
形状
powder
自己発火温度
1400 °F
反応適合性
reagent type: catalyst
core: aluminum
抵抗性
2.6548 μΩ-cm
不純物
≤0.03% heavy metals (as Pb)
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
密度
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Fe: ≤5000 mg/kg
SMILES記法
[Al]
InChI
1S/Al
InChI Key
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1 - Water-react 2
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
nwg
消防法
第2類:可燃性固体
金属粉末
危険等級II
第一種可燃性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
11009-500G-R:
11009-BULK-R:
11009-VAR-R:
11009-3KG-R:
11009-6X500G-R:
11009-50KG-R:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
アルミニウム powder, 25 max. part. size (micron), weight 1000 g, purity 99%
GF93825322
アルミニウム
アルミニウム powder, max. particle size 400 micron, weight 500 g, purity 99.5%
GF09529768
アルミニウム
アルミニウム powder, 60 max. part. size (micron), weight 200 g, purity 99.9%
GF95119847
アルミニウム
アルミニウム powder, 15 max. part. size (micron), weight 200 g, purity 99%
GF82061670
アルミニウム
Structural features of oxide coatings on aluminum.
Keller F, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 100(9), 411-419 (1953)
Aluminum ion diffusion in aluminum oxide.
Paladino AE and Kingery WD.
J. Chem. Phys., 37(5), 957-962 (1962)
Electrochemistry of Cd (II) in the basic 1-ethyl-3-methylimidazolium chloride/tetrafluoroborate room temperature molten salt.
Chen P-Y and Sun I-W
Electrochimica Acta, 45(19), 3163-3170 (2000)
Thierry Deschamps et al.
Optics express, 21(7), 8382-8392 (2013-04-11)
Using a combination of experimental techniques such as optical absorption, Raman scattering, continuous wave and pulse Electron Spin Resonance (ESR), we characterize a set of γ-irradiated Yb(3+) doped silica glass preforms with different contents of phosphorous and aluminum. We demonstrate
Caitlin Carney et al.
Journal of the American Academy of Dermatology, 69(4), 578-582 (2013-07-17)
Laser treatment has emerged as a novel treatment modality for onychomycosis. We sought to determine thermal response and optical effects of a submillisecond neodymium:yttrium-aluminum-garnet (Nd:YAG) 1064-nm laser on common fungal nail pathogens, and the clinical efficacy and safety of the