Merck
10904
Sigma-Aldrich
3-クロロ-2-ブタノン
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, Wacker Chemie AG, ≥96.0% (GC)
別名:
クロロ-MEK
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CHClCOCH3
CAS番号:
分子量:
106.55
Beilstein:
385637
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
アッセイ
≥96.0% (GC)
メーカー/製品名
Wacker Chemie AG
屈折率
n20/D 1.421 (lit.)
bp
114-117 °C (lit.)
密度
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(Cl)C(C)=O
InChI
1S/C4H7ClO/c1-3(5)4(2)6/h3H,1-2H3
InChI Key
OIMRLHCSLQUXLL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3-クロロ-2-ブタノンをチオシアン酸ナトリウム水溶液で処理すると 3-チオシアノ-2-ブタノンを生成します
アプリケーション
3-クロロ-2-ブタノンはPseudomonas fluorescens ACB 由来 4-ヒドロキシアセトフェノンモノオキシゲナーゼの基質として様々なカルボニル化合物の研究に用いられました。
その他情報
バルク量の価格はお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
82.4 °F - closed cup
引火点(℃)
28 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
10904-25KG:
10904-BULK:
10904-VAR:
10904-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Reactions of 3-Thiocyano-2-butanone. I. The Preparation of 2-Substituted-4, 5-dimethylthiazoles.
Gregory JT and Mathes RA.
Journal of the American Chemical Society, 74(7), 1719-1720 (1952)
Nanne M Kamerbeek et al.
Applied and environmental microbiology, 69(1), 419-426 (2003-01-07)
The 4-hydroxyacetophenone monooxygenase (HAPMO) from Pseudomonas fluorescens ACB catalyzes NADPH- and oxygen-dependent Baeyer-Villiger oxidation of 4-hydroxyacetophenone to the corresponding acetate ester. Using the purified enzyme from recombinant Escherichia coli, we found that a broad range of carbonylic compounds that are