アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.5002 (lit.)
bp
119-120 °C/18 mmHg (lit.)
密度
1.126 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
nitrile
SMILES記法
Fc1ccc(CC#N)cc1
InChI
1S/C8H6FN/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4H,5H2
InChI Key
JHQBLYITVCBGTO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
226.4 °F - closed cup
引火点(℃)
108 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
102407-10KG:
102407-1KG:
102407-100G:4548173101989
102407-BULK:
102407-25G:4548173101996
102407-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
102407-100G | 4061836824945 |
102407-25G | 4061838669629 |