product name
BL21(DE3)化学的コンピテントセル, for protein expression
由来生物
Escherichia coli
グレード
for molecular biology
成長モード
adherent or suspension
形態
rod shaped
テクニック
microbiological culture: suitable
細胞形質転換
competent cell type: chemically competent
transformation efficiency: ≥1 x 107 cfu/μg
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
詳細
BL21(DE3)化学的コンピテント株はIPTG-誘導プロモーターにリンクしたファージT7RNAポリメラーゼ遺伝子を含み、T7プロモーターを含むいずれの発現プラスミドも使用することができます。
遺伝子型
F – ompT hsdSB (rB- mB-) gal dcm (DE3)
遺伝子型
F – ompT hsdSB (rB- mB-) gal dcm (DE3)
アプリケーション
E. coliBL21(DE3)株は以下に使用されています:
- 発現ベクターとしてpET19bを用いたタウアイソフォーム2N4R(aa1–441)およびトランケイテッドタウ(aa1–421)の発現。
- BL21(DE3)ケミカルコンピテントセルは、プロテグリン-1(PG1)ペプチドの形質転換と発現に使用されています。
- pHis2ベクターでの6His-TEVsite-Hs ARF1(17-181)-Q71Lの発現。
特徴および利点
- 形質転換効率は > 1 x 107 cfu/µg。
- 低コスト。
- 日々のタンパク質発現ルーチンワークを優れた価値あるものとします。
構成
- BL21(DE3)化学的コンピテントセル
- pUC 19形質転換コントロールDNA
- 発現のための回復培地
関連製品
製品番号
詳細
価格
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
Lasers in surgery and medicine, 48(8), 782-789 (2016-10-19)
The development and feasibility of a novel nanocrystalline yttria-stabilized-zirconia (nc-YSZ) cranial implant has been recently established. The purpose of what we now call "window to the brain (WttB)" implant (or platform), is to improve patient care by providing a technique
A validated antibody panel for the characterization of tau post-translational modifications.
Mol. Neurodegener., 12(1), 87-87 (2017)
Microbial cell factories, 17(1), 139-139 (2018-09-05)
Physiological aggregation of a recombinant enzyme into enzymatically active inclusion bodies could be an excellent strategy to obtain immobilized enzymes for industrial biotransformation processes. However, it is not convenient to recycle "gelatinous masses" of protein inclusion bodies from one reaction
eLife, 9 (2020-09-02)
Citrate, α-ketoglutarate and succinate are TCA cycle intermediates that also play essential roles in metabolic signaling and cellular regulation. These di- and tricarboxylates are imported into the cell by the divalent anion sodium symporter (DASS) family of plasma membrane transporters
Nature communications, 11(1), 388-388 (2020-01-22)
Bacterial microcompartments (BMCs) are prokaryotic organelles consisting of a protein shell and an encapsulated enzymatic core. BMCs are involved in several biochemical processes, such as choline, glycerol and ethanolamine degradation and carbon fixation. Since non-native enzymes can also be encapsulated