安全性情報
CMC0023
Sigma-Aldrich
CONTROLLER SIG10 Chemically Competent Cells
Escherichia coli, rod shaped
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.85
製品名
CONTROLLER SIG10 Chemically Competent Cells, for controlled protein expression
由来生物
Escherichia coli
グレード
Molecular Biology
for molecular biology
成長モード
adherent or suspension
形態
rod shaped
テクニック
microbiological culture: suitable
細胞形質転換
competent cell type: chemically competent
transformation efficiency: >1 × 109 cfu/μg
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
詳細
The CONTROLLER SIG10 Chemically Competent Cells are an E. coli strain optimized for high efficiency transformation.
They are ideal for cloning and propagation of plasmid clones. They give high yield and high quality plasmid DNA due to the endA1 mutation.
Genotype
mcrA Δ(mrr-hsdRMS-mcrBC) endA1 recA1 Φ80dlacZΔM15 ΔlacX74 araD139 Δ (ara,leu)7697 galU galK rpsL (StrR) nupG λ- tonA Mini-F lacIq1 (GentR)
特徴および利点
  • Reduce leaky expression: The LacI repressor protein binds to the lacO operator to block transcription of downstream genes. In the absence of an induction agent such as lactose sugar or IPTG, target protein expression from the adjacent promoter will be greatly reduced.
  • High protein yields: Both 10G and BL21(DE3)-based strains are noted for their ability to express high levels of protein. For expression from a T7 promoter please select the BL21(DE3) strain.
This strain also is deficient in proteases, yielding more stable protein preparations. Most other promoters can be used in either of the CONTROLLER strain.
  • Terrific efficiency: The simple, reliable heat-shock procedure for chemical transformation gives excellent results from small amounts of plasmid DNA.
構成
  • CONTROLLER SIG10 chemically competent cells
  • pUC 19 transformation control DNA
  • recovery medium for expression
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)