Merck
41867
Supelco
ジメチルスルホン
Standard for quantitative NMR, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
メチルスルホン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2SO2
CAS番号:
分子量:
94.13
Beilstein:
1737717
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
Standard for quantitative NMR
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
詳細
qNMR Standard for D2O and organic solvents (3.2 ppm)
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
qNMR: suitable
bp
238 °C (lit.)
mp
107-109 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical
フォーマット
neat
SMILES記法
CS(C)(=O)=O
InChI
1S/C2H6O2S/c1-5(2,3)4/h1-2H3
InChI Key
HHVIBTZHLRERCL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この認証標準物質(CRM)は、ISO/IEC 17025およびISO 17034に準拠して製造され、認証されています。このCRMはNMI(NIST、NMIJなど)から入手した原材料まで追跡可能です。
定量NMRによる認証含量(不確実性データを含む)と有効期限が証明書に表示されています。
お客様の証明書はhttp://www.sigmaaldrich.comからダウンロードしてください。
メルクの広範な定量的NMR標準品(qNMR標準品)をご覧ください。
ジメチルスルホンは、さまざまな溶質を溶かすことができ、一般に高温度反応で使用することのできる溶媒です。
アプリケーション
ジメチルスルホンは、メカノケミカル合成法を用いて合成されたAPIカルバマゼピン含有共結晶の核磁気共鳴スペクトル研究のための内部スタンダードとして使用されてきました。
適用機器技術についての詳細情報は製品の分析証明書をご参照ください。追加サポートはテクニカルサービスにお問い合わせください。
その他情報
化学シフト:3.2 ppm (化学シフトは実験条件によってわずかに変わることがあります。)
適したNMR溶媒:D2O、DMSO-d6、CDCI3
おすすめ製品
NMRスペクトルの同一性確認のためのメルクの新しいオンラインポータルであるChemisTwinをご確認ください。定量的NMR用の機能は開発中です。詳細を確認するか無料トライアルについてお問い合わせください。
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
41867-BULK:
41867-VAR:
41867-1G:
41867-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Make and break-Facile synthesis of cocrystals and comprehensive dissolution studies
Batzdorf.L, et al.
Journal of Molecular Structure, 1133, 18-23 (2017)
Why are dimethyl sulfoxide and dimethyl sulfone such good solvents?
Clark T, et al.
Journal of Molecular Modeling, 14, 689-697 (2008)
Joan McIntyre Caron et al.
PloS one, 5(8), e11788-e11788 (2010-08-10)
The most deadly form of cancer is not lung or colon, breast or prostate; it is any cancer that has become metastatic. Mortality due to metastatic melanoma, one of the most aggressive and deadly cancers, has increased steadily over the
A Lin et al.
Toxicology letters, 123(2-3), 169-177 (2001-10-20)
Methylsulfonylmethane (MSM) is a widely available 'alternative' medicine. In vivo magnetic resonance spectroscopy (MRS) was used to detect and quantify MSM in the brains of four patients with memory loss and in three normal volunteers all of who had ingested
Teresa Tsui et al.
BMC complementary and alternative medicine, 12, 198-198 (2012-10-31)
Over 30% of individuals use natural health products (NHPs) for osteoarthritis-related pain. The Deficit Model for the Public Understanding of Science suggests that if individuals are given more information (especially about scientific evidence) they will make better health-related decisions. In
資料
The signal ratio of two different protons can be measured with tremendous precision, which enables the generation of certified reference materials for use as qNMR standards.
関連コンテンツ
ChemisTwin is your new online digital assistant for NMR result interpretation. It will save you time by automating the interpretation of routine NMR analysis for structure confirmation as well as quantitative NMR (qNMR) measurements using qNMR eRMs from our verified electronic Reference Materials database.