LC/MS Analysis of 2C Amines Drugs of Abuse on Ascentis® Express HILIC
Materiali
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Componente della fase mobile
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Standard
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
2C-B-FLY hydrochloride solution
1 mg/mL in acetonitrile: water (9:1), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®CONDITIONS
column
Ascentis Express HILIC, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53939-U)
mobile phase
5 mM ammonium formate in acetonitrile:water (90:10, v/v)
flow rate
0.4 mL/min
column temp.
35 °C
detector
TOF/MS
detector
2.0 μL
sample
300 ng/mL in acetonitrile