C-122
2C-B-FLY hydrochloride solution
1 mg/mL in acetonitrile: water (9:1), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Stato
liquid
Caratteristiche
(Snap-N-Spike®)
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
1 mg/mL in acetonitrile: water (9:1)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
BrC1=C2C(OC=C2)=C(CCN)C3=C1OC=C3.Cl
InChI
1S/C12H10BrNO2.ClH/c13-10-9-3-6-15-11(9)7(1-4-14)8-2-5-16-12(8)10;/h2-3,5-6H,1,4,14H2;1H
COTFOIBRWRDLCY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
2.0 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)