Documenti fondamentali
SML1444
Sigma-Aldrich
(±)-Mepivacaine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-Methyl-2,6-pipecoloxylidine hydrochloride, Carbocaine hydrochloride, N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-methyl-2-piperidinecarboxamide hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H22N2O · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
282.81
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/C15H22N2O.ClH/c1-11-7-6-8-12(2)14(11)16-15(18)13-9-4-5-10-17(13)3;/h6-8,13H,4-5,9-10H2,1-3H3,(H,16,18);1H
RETIMRUQNCDCQB-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
(±)-Mepivacaine hydrochloride is a local anesthetic that reversibly blocks transient Na+ inward current, as well as the steady-state K+ outward current. (±)-Mepivacaine blocks tandem pore (TASK) and Kv1.5 potassium channels in model systems.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)