V900335
Iodoacetamide
Vetec™, reagent grade, 98%
Sinonimo/i:
2-Iodoacetamide, Monoiodoacetamide, alpha-Iodoacetamide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
98%
Stato
powder
Punto di fusione
92-95 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NC(=O)CI
InChI
1S/C2H4INO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5)
PGLTVOMIXTUURA-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?