V900147
Esadecano
Vetec™, reagent grade, 98%
Sinonimo/i:
n-esadecano, Cetano
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Densità del vapore
7.8 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 105.3 °C)
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
98%
Forma fisica
solid or liquid
Temp. autoaccensione
395 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.434 (lit.)
P. eboll.
287 °C (lit.)
Punto di fusione
18 °C (lit.)
Temp. transizione
solidification point 17.5-18.5 °C
Densità
0.773 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C16H34/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
275.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
135 °C - closed cup