CRM78293
Esadecano
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinonimo/i:
n-esadecano, Cetano
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Densità del vapore
7.8 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 105.3 °C)
Nome Commerciale
TraceCERT®
Temp. autoaccensione
395 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Indice di rifrazione
n20/D 1.434 (lit.)
P. ebollizione
287 °C (lit.)
Punto di fusione
18 °C (lit.)
Temp. transizione
solidification point 17.5-18.5 °C
Densità
0.773 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C16H34/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
233.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
112 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)