Documenti fondamentali
V800151
Sigma-Aldrich
Diclorometano
AR, ≥99%
Sinonimo/i:
Cloruro di metilene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CH2Cl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.93
Beilstein:
1730800
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
ID PubChem:
Grado
AR
Densità del vapore
2.9 (vs air)
Tensione di vapore
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Nome Commerciale
Vetec
Saggio
≥99%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
1223 °F
Limite di esplosione
22 %
dilution
(for analytical testing)
Indice di rifrazione
n20/D 1.424 (lit.)
P. ebollizione
39.8-40 °C (lit.)
Punto di fusione
−95 °C (lit.)
Densità
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Nedim Tüzün et al.
Evolutionary applications, 10(7), 694-703 (2017-07-19)
Urbanization is among the most important and globally rapidly increasing anthropogenic processes and is known to drive rapid evolution. Habitats in urbanized areas typically consist of small, fragmented and isolated patches, which are expected to select for a better locomotor
Daniel Zahn et al.
Environmental science & technology, 53(15), 8994-9002 (2019-07-13)
Halomethanesulfonic acids (HMSAs) are recently discovered polar disinfection byproducts without commercially available reference materials. To allow for their accurate quantification, we successfully synthesized standards for the four presumably most prevalent HMSA congeners: chloromethanesulfonic acid, bromomethanesulfonic acid, dichloromethanesulfonic acid, and bromochloromethanesulfonic
Aria Nouri et al.
Spine, 40(14), 1092-1100 (2015-04-22)
Ambispective study. To determine whether MRI parameters improve the predictive performance of a validated clinical prediction rule used to assess functional outcomes in surgical patients with DCM. Degenerative cervical myelopathy (DCM) is the most common cause of spinal cord dysfunction
Molamma P Prabhakaran et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 56, 66-73 (2015-08-08)
Advanced engineering of materials for the development of drug delivery devices provides scope for novel and versatile strategies for treatment of various diseases. 'Electrospraying' was used to prepare PLGA microparticles and further encapsulate the drug, metronidazole (Met) within the particles
Myat Noe Hsu et al.
Biomicrofluidics, 9(5), 052601-052601 (2015-04-01)
The poor solubility of many newly discovered drugs has resulted in numerous challenges for the time-controlled release of therapeutics. In this study, an advanced drug delivery platform to encapsulate and deliver hydrophobic drugs, consisting of poly (lactic-co-glycolic acid) (PLGA) nanoparticles