Documenti fondamentali
34856
Sigma-Aldrich
Diclorometano
suitable for HPLC, ≥99.8%, contains amylene as stabilizer
Sinonimo/i:
Cloruro di metilene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CH2Cl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.93
Beilstein:
1730800
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116105
ID PubChem:
NACRES:
NA.04
Grado
HPLC grade
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.9 (vs air)
Tensione di vapore
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Saggio
≥99.8%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
1223 °F
contiene
amylene as stabilizer
Limite di esplosione
22 %
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
free chlorine, in accordance
≤0.001% free acid (as HCl)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.02% water (Karl Fischer)
Colore
APHA: ≤10
Trasmittanza
235 nm, ≥20%
240 nm, ≥50%
245 nm, ≥80%
260 nm, ≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.424 (lit.)
P. ebollizione
39.8-40 °C (lit.)
Punto di fusione
−95 °C (lit.)
Densità
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
Assorbimento
in accordance
applicazioni
food and beverages
Stringa SMILE
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Il diclorometano è stato provato come solvente per l′ossido di dipiridina-cromo(VI). È stata riportata una solubilità pari a 12,5g/100mL. È stato studiato il ruolo della quantità di TiO2 caricato su supporto di carbone attivo nella fotodecomposizione del diclorometano.
Applicazioni
Il diclorometano può essere utilizzato in bagni a ultrasuoni per la pulizia e la protezione del rivestimento in alluminio su PMMA atattico (poli (metil metacrilato)) per studi dielettrici.
Confezionamento
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Nota sulla preparazione
Prodotto filtrato da un filtro da 0.2 μm
Altre note
Per l′erogazione dei solventi, i contenitori Pure-Pac® II richiedono l′adattatore MacroValve Micromatic Z560723.
Avviso importante
  • L′articolo codice 34856-4X2.5L uscirà di produzione. Ordinare il flacone singolo 34856-2,5L che è identico e ha le stesse esatte specifiche.
  • L′articolo codice 34855-6X1L uscirà di produzione. Ordinare il flacone singolo 34856-1L che è identico e ha le stesse esatte specifiche.
Prodotti consigliati
Scoprite i reagenti LiChropur ideali per analisi HPLC o LC-MS
Note legali
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Diclorometano ACS reagent, ≥99.5%, contains 40-150 ppm amylene as stabilizer
Sigma-Aldrich
320269
Diclorometano
Glassy dynamics and glass transition in thin polymer layers of PMMA deposited on different substrates.
Erber M, et al.
Macromolecules, 43(18), 7729-7733 (2010)
Effect of activated carbon content in TiO2-loaded activated carbon on photodegradation behaviors of dichloromethane.
Torimoto T, et al.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 103(1), 153-157 (1997)
Dipyridine-chromium (VI) oxide oxidation of alcohols in dichloromethane.
Collins JC, et al.
Tetrahedron Letters, 9(30), 3363-3366 (1968)
Amélie Kochem et al.
Inorganic chemistry, 51(20), 10557-10571 (2012-09-28)
Square planar cobalt(II) complexes of salen ligands N,N'-bis(3-tert-butyl-5R-salicylidene)-1,2-cyclohexanediamine), where R = OMe (1) and tert-butyl (2), were prepared. 1 and 2 were electrochemically reversibly oxidized into cations [1-H(2)O](+) and [2-H(2)O](+) in CH(2)Cl(2). The chemically generated [1-H(2)O](SbF(6))·0.68 H(2)O·0.82CH(2)Cl(2) and [2-H(2)O](SbF(6))·0.3H(2)O·0.85CH(2)Cl(2) were
Angharad M Roberts et al.
Science translational medicine, 7(270), 270ra6-270ra6 (2015-01-16)
The recent discovery of heterozygous human mutations that truncate full-length titin (TTN, an abundant structural, sensory, and signaling filament in muscle) as a common cause of end-stage dilated cardiomyopathy (DCM) promises new prospects for improving heart failure management. However, realization