Documenti fondamentali
L090001
Sigma-Aldrich
Diclorometano
Sinonimo/i:
Cloruro di metilene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CH2Cl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.93
Beilstein:
1730800
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.04
Densità del vapore
2.9 (vs air)
Tensione di vapore
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Tipo
for DNA synthesis
Nome Commerciale
Proligo Reagents
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
1223 °F
Limite di esplosione
22 %
Condizioni di stoccaggio
dry at room temperature
Impurezze
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
1.0 Acidity (titration)
Colore
clear
Indice di rifrazione
n/D 1.421-1.425
n20/D 1.424 (lit.)
P. ebollizione
39.8-40 °C (lit.)
Punto di fusione
−95 °C (lit.)
Densità
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Diclorometano anhydrous, contains 40-150 ppm amylene as stabilizer, ZerO2®, ≥99.8%
Sigma-Aldrich
900633
Diclorometano
Diclorometano suitable for HPLC, ≥99.8%, contains amylene as stabilizer
Sigma-Aldrich
34856
Diclorometano
Diclorometano ACS reagent, ≥99.5%, contains 40-150 ppm amylene as stabilizer
Sigma-Aldrich
676853
Diclorometano
Diclorometano for liquid chromatography LiChrosolv®
Supelco
1.06044
Diclorometano