1729118
USP
Zopiclone R-Isomer
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(R)-Zopiclone, (−)-(5R)-6-(5-Chloropyridin-2-yl)-7-oxo-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-yl 4-methylpiperazine-1-carboxylate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
zopiclone
Produttore/marchio commerciale
USP
Controllo stupefacenti
USDEA Schedule I
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C17H17ClN6O3/c1-22-6-8-23(9-7-22)17(26)27-16-14-13(19-4-5-20-14)15(25)24(16)12-3-2-11(18)10-21-12/h2-5,10,16H,6-9H2,1H3/t16-/m1/s1
GBBSUAFBMRNDJC-MRXNPFEDSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)