Documenti fondamentali
CHGE73TS3
Millipore
Millipore Express® SHC 0.5/0.2µm Cartridge 30
Code 7 Silicone, Autoclavable and SIP
Sinonimo/i:
Millipore Express SHC Cartridge Filter 30 in. 0.5/0.2 μm Code 7 Silicone
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Nome del prodotto
Cartucce Millipore Express® SHC, pore size 0.5/0.2 μm, cartridge nominal length 30 in. (75 cm), Code 7, silicone seal
Materiali
polyethersulfone
polypropylene
polypropylene support
polysulfone
silicone seal
Livello qualitativo
Conformità normativa
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Sterilità
non-sterile
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Nome Commerciale
EMPROVE® Filter
Millipore Express®
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millipore Express®
Parametri
≤84.5  mL/min air diffusion at 23 °C
0.07 bar max. inlet pressure (1 psi) at 135 °C (Reverse)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 135 °C (Forward)
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi) at 80 °C (Forward)
1700 bar max. differential pressure (25 psi) at 80 °C (forward)
2.07 bar max. inlet pressure (30 psi) at 25 °C (Reverse)
2100 mbar max. differential pressure (30 psi) at 25 °C (reverse)
340 mbar max. differential pressure (5 psi) at 135 °C (forward)
69 mbar max. differential pressure (1 psi) at 135 °C (reverse)
6900 mbar max. differential pressure (100 psi) at 25 °C (forward)
7 bar max. inlet pressure (100 psi) at 25 °C (Forward)
tecniche
sterile filtration: suitable
Lunghezza
30 in.
Larghezza
2.7 in.
Lunghezza nominale della cartuccia
30 in. (75 cm)
Diametro
6.9 cm (2.7 in.)
Superficie filtrante
1.44 m2
Impurezze
≤0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25  EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matrice
Millipore Express® SHC
pore size
0.5/0.2 μm pore size
input
sample type liquid
Punto di bolla
≥4000 mbar (58 psig), air with water at 23 °C
Codice cartuccia
Code 7
Descrizione generale
I filtri Millipore Express® SHC integrano un prefiltro a membrana in polieteresolfone che protegge la membrana da 0,2 μm da un′occlusione prematura ed amplia la capacità di filtrazione, così da fornire prestazioni di grado sterilizzante con una portata superiore. Il filtro a cartuccia CHGE73TS3 è caratterizzato da pori da 0,5/0,2 μm, una superficie di filtrazione di 1,47 m2 e una configurazione di cartuccia codice 7.
I filtri Millipore Express® SHC costituiscono la soluzione unica per il filtraggio di una varietà di fluidi di processo, riducendo così al minimo gli oneri di convalida e semplificando la gestione dei filtri a magazzino e degli approvvigionamenti. Con i filtri Millipore Express® SHC, aumenta la produttività, si riducono i tempi delle singole operazioni e si abbassano i costi.
Applicazioni
  • Supplementi per terreni di coltura
  • Protezione di colonne
  • Flussi di proteine concentrati
  • Raccolta di cellule (dopo la chiarificazione)
  • Regolatori di pH e sostanze caustiche
  • Tamponi
  • Soluzioni CIP
Caratteristiche e vantaggi
  • Capacità elevata, membrane idrofile PES a flusso elevato
  • Prestazioni di grado sterilizzante convalidate
  • Bagnatura e test di integrità facili da condurre
  • Resa eccellente con flussi ostruenti, comprese le soluzioni contenenti terreni e proteine
  • Capacità maggiore per un′efficienza ed un′economia di processo migliorate
  • Ampia compatibilità chimica in un range di pH esteso (1 - 14) — compatibile con sostanze caustiche
Altre note
Indicazioni per l′uso
  • Ritenzione di organismi: microrganismo
  • Modalità d′azione: filtrazione (per esclusione dimensionale)
  • Applicazione: biotrattamento
  • Uso previsto: riduzione o rimozione di microrganismi/carica batterica
  • Istruzioni per l′uso: Consultare le istruzioni per la bagnatura dei filtri con membrana MILLIPORE EXPRESS® nella guida all′uso
  • Dichiarazione sulla conservazione: Consultare la guida all′uso dei filtri con membrana MILLIPORE EXPRESS®
  • Dichiarazione sullo smaltimento: smaltire in conformità alle normative vigenti nazionali, regionali e locali.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany